Merck
Z763985
StripSpin 12 mini centrifuge, round rotor
round rotor, 8 position
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
to hold 8 x 1.5/2.0 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1008-ROT
Parameter
5500 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models StripSpin 12 mini
Allgemeine Beschreibung
Retro fit 8-position rotor to hold 1.5/2.0ml tubes in Benchmark C1008 mini centrifuge
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)