Wichtige Dokumente
Z681725
MyFuge™ 12 Mini-Zentrifuge
with COMBI-Rotor™ for microtubes or PCR strips/tubes, AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug
Synonym(e):
benchmark Scientific mini centrifuge, microfuge, personal centrifuge
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
to hold 32 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 8-tube PCR strips, 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1012-E-UK
Benchmark Scientific
Parameter
2000 × g
5500 rpm speed (2000 × g)
5500 rpm
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
L × B × H
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
Allgemeine Beschreibung
Mit einer festen Drehzahl, die 2.000 x g generiert, eignet sich diese Zentrifuge perfekt für ein schnelles Abzentrifugieren. Startet beim Schließen des Deckels und erhöht die Drehzahl rasch auf 5500 U/min. Stoppt beim Öffnen des Deckels und kommt schnell zum Stillstand für die Entnahme der Proben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Simultaneously runs 12 microtubes and 4 PCR strips or 32 x 0.2 mL PCR tubes
- Quick spin downs with fixed speed of 2,000 x g
- 100-240 v with UK plug
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)