Z744071
General Purpose Sealing Film
polypropylene, sterile
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
Excel Scientific GPS-PP-100
Parameter
-40-120 °C temp. range
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)