Merck
HomeProdukteLaborartikelSiegelfilme, Folien & Klebebänder
Siegelfilme, Folien & Klebebänder
Siegelfilme, Klebebänder und Folien sind grundlegende Verbrauchsmaterialien, die in den meisten Nasslaboren zum Einsatz kommen. Siegelfilme sollen Zellkulturen während Verarbeitung, Lagerung und Transport vor Oxidation, Verdunstung und Kreuzkontamination schützen. Folien werden in vielfältiger Weise verwendet, z. B. zum Abdecken von Laborbehältern, zum Herstellen von Wägeschälchen oder -schiffchen, während Klebebänder und Tags für Verpackungs- und Kennzeichnungszwecke eingesetzt werden. Wir bieten eine breite Palette Siegelfilme, Folien und Klebebänder für Ihre Forschung oder klinische Arbeit an, die von den besten Unternehmen der Branche stammen, darunter Duraseal™, Parafilm®, AlumaSeal®, ThermalSeal® und viele mehr. 
Erfahren Sie mehr über:
Siegelfilme
Siegelfilme werden für verschiedene Anwendungen verwendet, darunter allgemeine Inkubation, Zellkultur, PCR-Multiwell-Platten und Lagerung. Unser umfassendes Portfolio ermöglicht es Ihnen, aus verschiedenen Arten von Siegelfilmen mit Eigenschaften wie Heißsiegelfähigkeit, Durchstechbarkeit, Nicht-Zytotoxizität, Sterilität oder Verträglichkeit mit Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Polystyrol (PS) zu wählen, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.
  • Das SealMate™ System bietet ein komfortables Verfahren zum Versiegeln von Mikrotiterplatten mit Klebefilmen. Erhältlich in sterilen und nicht sterilen Formaten. ​
  • Die leicht durchstechbaren EZ-Pierce™ Siegelfilme aus 70 µm dickem Polyethylen mit Acrylatkleber ermöglichen die direkte Probenrückgewinnung mit Ein- oder Mehrkanalpipettiergeräten und Robotersonden. 
  • Die ThermalSeal RT™ und RT2RR™ Filme sind eine Kombination aus optisch transparentem Polyesterfilm mit einem starken, ultraglatten, nicht absorbierenden, nicht fluoreszierenden Klebstoff in medizinischer Qualität für hervorragende Leistung bei Echtzeit-PCR-Anwendungen. ​
  • ThermalSeal RTS™ Siegelfilm ist ein Polyolefin mit inertem, eingekapseltem Silikonkleber. Sie sind optisch klar, haben eine geringe Autofluoreszenz und eignen sich besonders für Echtzeit-qPCR-, Lagerungs- und Proteinkristallisationsanwendungen. ​
  • Der ClearASeal Peel™ Heißsiegelfilm ist als klarer Film mit guter optischer Klarheit und Verträglichkeit mit PP-, PE-, PS- und Cycloolefin-Copolymeren (COC) erhältlich, die für die qPCR geeignet sind. ​
  • Der heißsiegelfähige Gas PermASeal™ Film eignet sich am besten für die Lagerung von landwirtschaftlichem Saatgut, Insekten und Zellkulturen sowie für die Kurzzeitinkubation. ​
  • Der Petri-Seal™ Selbstklebefilm ist ein wasserdichtes, chemisch beständiges Dichtungsband, das speziell für die Versiegelung (Abdeckung) von Petrischalen und Multiwell-Platten entwickelt wurde und so die Verdunstung und das Kontaminationsrisiko verringert. ​
  • Der DuraSeal™ Stretchfilm für Labore ist ein hitze- und reißfester, transparenter Mehrzweckfilm auf Polyethylenbasis, der eine luftdichte Barriere bildet, wenn er um Glasgefäße und Behälter gewickelt wird. Wir können das gesamte Portfolio der Excel Scientific Spezialplattenversiegelungen anbieten. Diese Auswahlhilfe unterstützt Sie dabei, die für Ihre Anwendung am besten geeignete Option zu finden.
Folien
Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an Folien, die in verschiedenen Formaten erhältlich sind, wie z. B. den Ausführungen steril, heißsiegelfähig, durchstechbar und vorgeschnitten für spezifische Anwendungen in Ihrem Forschungslabor. Wir bieten Alufolie an, mit der sich Laborschalen leicht abdecken lassen und die als kostengünstige Auskleidung für Arbeitsflächen, Schubläden und Tabletts dient, und bei Verschütten oder Verunreinigungen eine einfache Reinigung zu ermöglicht. Unsere Mini Bin™ Aluminiumfolie wurde für eine einfache Verwendung und minimale Abfallentwicklung entwickelt, da Folienstücke in Sondergröße leicht hergestellt werden können, die sich ideal zum Autoklavieren, Einfrieren, Inkubieren, Schutz von Laborgeräten, Auskleiden, Versiegeln und zur allgemeinen Aufbewahrung eignen. Die heißsiegelfähige ThermASeal Foil™ ist ein steriles, nicht durchstechbares Folienlaminat, das für PCR-Anwendungen, insbesondere mit Wasser-Thermocyclern, für die Langzeitlagerung von Lösungsmitteln und anderen organischen Stoffen (einschließlich Säuren und Laugen) verwendet werden kann. Für die Lagerung und den Versand von PCR-Proben und anderen Präparaten bieten wir zwei heißsiegelfähige Produktvarianten an: PierceASeal Foil™ (ein durchstechbares Folienlaminat) und PeelASeal Foil™ (eine nicht durchstechbare Versiegelung). Unsere Scienceware® Super-Polyfoil™ Hülle/Abdeckfolie verfügt über eine spezielle thermoplastische Polyesterschicht, welche die Entstehung von Nadellöchern beim Autoklavieren, bei der Inkubation und bei chemischen Laboranwendungen verhindert. Um Ihre wertvolle Zeit zu sparen, bieten wir vorgeschnittene, aseptische, RNase- und DNase-freie Speedy-Foil® an, welche die Anforderungen der FDA für den direkten Kontakt mit Arzneimitteln erfüllt und zum Abdecken gängiger Laborbehälter verwendet werden kann.
  • AluminaSeal™, eine durchstechbare, nicht zytotoxische und sterile Aluminiumfolie, ist ideal für die PCR-Lagerung, Inkubation und den Schutz lichtempfindlicher Proben.
  • Die heißsiegelfähige PeelASeal Foil™ kann für PP-Platten, PCR-Anwendungen und kurzfristige Lagerung verwendet werden.
  • Die direkte Probenahme mit Pipettenspitzen und Robotersonden ist mit dem eXTReme™ FoilSeal™ Siegelfilm aus Aluminiumfolie möglich.
Verpackungs-, Etikettier- und Sterilisationsklebebänder
Wählen Sie jetzt aus unserem umfassenden Angebot an Klebebändern zum Etikettieren, Isolieren und Sterilisieren für Ihre Laboranwendungen aus. Unser universell einsetzbares, selbstklebendes Beschriftungsband kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschriftet werden und bleibt bei Temperaturen von -23 °C bis +121 °C stabil. Wir bieten darüber hinaus Silikonisolierband an, das gegen Feuchtigkeit, Hitze und Kälte schützt, selbst bei extremen Temperaturen von -65 °C bis 260 °C. Darüber hinaus zeigt unser Autoklav-Indikatorband Sigmaware™ die Sterilität nach 15-minütiger Einwirkung von 121 °C in einem Dampfautoklaven an.
Zugehörige Produktressourcen