Merck
Z641987
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 8.5-15 mL tubes (16-17x100 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 8.5 mL tubes
Verpackung
pack of 8 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 5248
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5051 (bucket )
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carrier 5051and 5628
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)