Merck
Z657999
Hettich® centrifuge rotors
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 4446
Parameter
3,631 max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt