Merck
Z640395
Eppendorf® epT.I.P.S. Nachfüllungen
volume range 0.1-20 μL
Synonym(e):
epT.I.P.S. Reload System, pipetting tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
medium gray tip
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030 073.380
Eppendorf® 022491512
Länge
40 mm
Maximales Volumen
20 μL
Volumenbereich
0.1-20 μL
Allgemeine Beschreibung
Reloads are trays specifically designed to contain pipette tips for refilling a reusable box. Depending on the pipette tip volume, the refill trays can either be tightly packed together or stacked, providing efficient storage and organizational options. It is vital to remember that prior to using the pipette tips, both the refill trays and the tips themselves must be correctly inserted into the reusable box, guaranteeing ease of access and convenience during pipetting tasks.
Teil der epT.I.P.S. Boxen und Nachfüllpacks für die kontaminationsfreie Handhabung der Nachfüll-Trays. Kunststoffabdeckungen schützen die Trays vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Einsätze mit Pipettenspitzen können in ihrer Verpackung autoklaviert und für einen späteren Gebrauch sauber gelagert werden. Pipettenspitzen können direkt der Nachfüllpackung entnommen und verwendet oder in die (separat erhältliche) epT.I.P.S. Box eingesetzt werden.
Anwendung
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads are designed for general laboratory applications, specifically to enable low-contamination transfer of liquids.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Reduced waste in comparison to disposable racks
  • Refill trays can be autoclaved for reuse, without foil
  • Packaging for the refill system varies based on tip size, including dual-sided or stacked options
  • Color-coded trays enable easy identification of volume and pipettes
  • Single-use pipette tips with a universal cone for compatibility
  • User-friendly and easy to handle
  • Offered in various purity grades
  • Volume marking allows for convenient visual inspection
  • Simple attachment and ejection with minimal force required
  • Complete sealing ensures reliable performance
  • Provides maximum precision and accuracy
  • Long pipette tips are available for specific volume sizes
Sonstige Hinweise
The epT.I.P.S. pipette tips are intended for single use only and should be used exclusively by qualified personnel.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG