Wichtige Dokumente
Z4527
Zopolrestat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,4-Dihydro-4-oxo-3-[[5-(trifluoromethyl)-2-benzothiazolyl]methyl]-1-phthalazineacetic acid, Alond, CP-73850, Xedia
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to light brown
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC1=NN(Cc2nc3cc(ccc3s2)C(F)(F)F)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12F3N3O3S/c20-19(21,22)10-5-6-15-14(7-10)23-16(29-15)9-25-18(28)12-4-2-1-3-11(12)13(24-25)8-17(26)27/h1-7H,8-9H2,(H,26,27)
InChIKey
BCSVCWVQNOXFGL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)