Wichtige Dokumente
Z3902
Zerumbone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one, Zerumbone (6CI,7CI)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
InChIKey
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- for liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS-MS)
- to investigate its potential application in the prevention
- treatment of esophageal squamous cell carcinomas (ESCC)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)