Merck
Z369004
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 1000 ea (Packed in a bag)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Länge:
3.2 cm
Maximales Volumen:
10 μL
Volumenbereich:
0.1-10 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
barrier: no
Verpackung:
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
Hersteller/Markenname:
Finn 9400310
Finn
Materialien
pink
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 1000 ea (Packed in a bag)
Hersteller/Markenname
Finn 9400310
Finn
Länge
3.2 cm
Maximales Volumen
10 μL
Volumenbereich
0.1-10 μL
Kompatibilität
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Rechtliche Hinweise
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)