Merck
Z350745
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, long (9"), bulb draw 2.3 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400 (20 bags of 20)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
225 mm
Kolbenentnahme
2.3 mL
Schaftdurchm.
5 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Packaged in bags of 20