Merck
Z334243
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 55 x 16 mm tubes, red
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 5 × 11
Holds 55 x 16 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340062
L × B × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Farbe
red
Allgemeine Beschreibung
Das günstige Gestell für alle handelsüblichen Durchmessern. Hergestellt aus glasfaserverstärktem PP, schwimmen nicht im Wasserbad! Alphanumerische Kennzeichnung der Positionen, Lieferung im Dreierpack. Sechs verschiedene Größen in 4 Farben.
Sonstige Hinweise
BR4340062 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG