Z334154
BRAND® Reagenzglasgestelle, PP
Holds 32 x 25 mm tubes, blue
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 4 × 8
Holds 32 x 25 mm tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 4340031
L × B × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
Farbe
blue