Merck
Z329177
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, achteckig mit Mittelring
L 51 mm, bar diam. 8 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Hersteller/Markenname
BRAND 137618
Länge
51 mm
Stabdurchmesser
8 mm
Drehringdurchmesser
9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Achteckig, mit Drehring. Erzeugen auch bei geringen Drehzahlen eine sehr gute und gleichmässige Durchmischung durch den Drehring.
Sonstige Hinweise
BR137618 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)