Merck
Z327301
BRAND® Messzylinder, PMP
volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
subdivision 0.5 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.20 mL
Messbereich Volumen
25 mL
Höhe
170 mm
Allgemeine Beschreibung
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Sonstige Hinweise
BR35120 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG