Z325848
BRAND® BLAUBRAND® Messpipetten, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 5 mL , with 0.05 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 697
Leistungsmerkmale
class AS
graduation
subdivision 0.05 mL
partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
BRAND 27727
Messbereich
accuracy: 0.05 mL
Kapazität
5 mL , with 0.05 subdivisions
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)