Merck
Z324523
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 10 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Agentur
according to DIN ISO 384
Leistungsmerkmale
subdivision 1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
10 mL
Höhe
90 mm
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR42008 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences