Z324590
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Messzylinder, niedere Form
volume 500 mL
Empfohlene Produkte
Agentur
according to DIN ISO 384
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Höhe
250 mm
Volumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, niedrige Form, kurze Graduierungsmarken. Aus Duran® Glas , kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Genauigkeit nach DIN/ISO 384. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuss. Eterna Graduierung und Beschriftung in brauner Diffusionsfarbe, extrem beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel.
Sonstige Hinweise
BR42054 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences