Z323829
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 0.1 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 22338
Messbereich Volumen
50 mL
Volumen
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Sonstige Hinweise
BR22338 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)