Z323942
BRAND® BLAUBRAND® automatische Bürette nach Pellet
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Leistungsmerkmale
class AS
subdivision 0.02 mL
with intermediate stopcock (PTFE key)
without bottle
Hersteller/Markenname
BRAND 22761
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
Volumen
10 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)