Merck
Z290815
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Synonym(e):
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Nylon-Filtermembranen, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Materialien
Nylon membrane
Sterilität
non-sterile
Durchmesser
25 mm
Dicke
60-125 μm
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Nylonfilter sind von Natur aus hydrophil, bei der Herstellung sind keine Benetzungsmittel erforderlich. Mit einem extrahierbaren Gehalt von <0,0015 mg/cm2, sind sie ideal für HPLC-Lösungsmittel und die Probenaufbereitung. Aufgrund der vielen unspezifischen Bindungen, sind sie für Proteinlösungen nicht zu empfehlen. Kompatibel mit wässrigen und den meisten organischen Lösungsmitteln. Autoklavierbar; verträgt Temperaturen bis zu 180 °C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C