WH0023499M1
Monoclonal Anti-MACF1 antibody produced in mouse
clone 6G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ABP620, Anti-ACF7, Anti-FLJ46776, Anti-KIAA0465, Anti-KIAA1251, Anti-MACF, Anti-OFC4, Anti-microtubule-actin crosslinking factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MACF1(23499)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KIEDEVTRQVAQCKCAKRFQVEQIGENKYRFGDSQQLRLVRILRSTVMVRVGGGWMALDEFLVKNDPCRARGRTNIELREKFILPEGASQGMTPF
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable