WH0006855M1
Monoclonal Anti-SYP antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-synaptophysin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SYP(6855)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MLLLADMDVVNQLVAGGQFRVVKEPLGFVKVLQWVFAIFAFATCGSYSGELQLNVDCANKTESDLSIEVEFEYPFRLHQVYFDAPTCRGGTTKVFLVGDYSSSAEFFVTVAVFAFLYSMGALATYIFLQNKYRENNKGPMLDFLATAVFAFMWLVSSSAWAKGLSDVKMATDPENIIKEMPVCRQTGNTCKELRDLVTSGLNTSVVFGFLNLVLWVGNLWFVFKETGWAAPFLRAPPGAPEKQPAPGDAYGDAGYGQGPGGYGPQDSYGPQGGYQPDYGQPAGSGGSGYGPQGDYGQQGYGPQGAPTSFSNQM
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable