Wichtige Dokumente
U5377
Uracil 1-β-D-arabinofuranosid
lymphoma antiproliferative
Synonym(e):
Arauridine, Spongouridin, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChIKey
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable