Wichtige Dokumente
A5762
Adenin 9-β-D-Arabinofuranosid
≥99%
Synonym(e):
9-β-D-Arabinofuranosyladenin, Vidarabin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Wirkungsspektrum von Antibiotika
viruses
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
InChIKey
OIRDTQYFTABQOQ-UHTZMRCNSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Ahcy(269378)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3