Wichtige Dokumente
U101
5-Methylurapidil
solid
Synonym(e):
5-Methyl-6[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyluracil
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
SMILES String
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=C(C)C(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C21H31N5O3.ClH/c1-16-19(23(2)21(28)24(3)20(16)27)22-10-7-11-25-12-14-26(15-13-25)17-8-5-6-9-18(17)29-4;/h5-6,8-9,22H,7,10-15H2,1-4H3;1H
InChIKey
WAZDYFHTLYHMKO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable