Wichtige Dokumente
T5625
DL-α-Liponsäure
synthetic, ≥99% (titration), powder
Synonym(e):
(±)-1,2-Dithiolan-3-valeriansäure, 6,8-Dithiooctansäure, DL-6,8-Thioctsäure, Lip(S2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
Oxidized form
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES String
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChIKey
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)