Wichtige Dokumente
QBD10800
m-dPEG®8-Lipoamide
Synonym(e):
(3R)-N-3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxapentacos-1-yl-1,2-dithiolane-3-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SSCC1)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)