T4512
(±)-Taxifolin hydrate
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone hydrate, Dihydroquercetin hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,14-19,21H;1H2/t14-,15+;/m0./s1
InChIKey
DNQPGSVMBPSRIR-LDXVYITESA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Hexa(15211)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable