Wichtige Dokumente
T1327
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
TIMP-3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
apparent mol wt ~30 kDa
Methode(n)
inhibition assay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TIMP3(7078)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable