Wichtige Dokumente
T0642
Tubercidin
from Streptomyces tubercidicus, ~95%
Synonym(e):
7-Deazaadenosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces tubercidicus
Qualitätsniveau
Assay
~95%
Form
powder
Farbe
off-white
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
parasites
viruses
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=CC3=C2N=CN=C3N)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1
InChIKey
HDZZVAMISRMYHH-KCGFPETGSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Adora1(29290)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges