Merck
T0632
Sigma-Aldrich
Natriumthioglykolat
≥96.5% (iodometric)
Synonym(e):
Mercaptoessigsäure Natriumsalz, Thioglykolsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
Beilstein:
4569109
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
≥96.5% (iodometric)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Nützlicher pH-Bereich
6.7 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: ~609.1 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Natriumthioglykolat wird verwendet:
  • als Wachstumszusatz in Anreicherungsmedien und zur Untersuchung seiner Wirkung auf Arcobacter
  • in der Influenza-Hämagglutinin-Formulierung, um die Disulfid-vermittelte Vernetzung und den frühen Potenzverlust zu verringern
  • in der Elektronenmikroskopie
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumthioglykolat ist ein häufig verwendetes Reagenz für die bakteriologische Forschung zur Aufrechterhaltung reduzierender Bedingungen in Medien. Thioglykolat kann Enzyme auch vor Inaktivierung schützen, indem es Protein-Thiol-Gruppen im reduzierten Zustand hält. Thioglykolat-Medium wird häufig in der Entzündungsforschung verwendet, um in vivo eine Neutrophilen- und Makrophagenreaktion hervorzurufen.
Natriumthioglykolat wirkt als Reduktionsmittel und ist für anaerobes und mikroaerophiles Bakterienwachstum geeignet.
Vorsicht
Bei Raumtemperatur neigen Konzentrationen von über 70 % in Wasser zur Bildung von 1–2 % Thioglykoliden pro Monat, die zu der ursprünglichen freien Verbindung hydrolysieren, wenn sie sauer oder alkalisch gemacht werden. Die 70%ige Lösung oxidiert an der Luft, ist aber bei Raumtemperatur stabil, wenn sie dicht verschlossen ist. Auch Thioglykolatsalze können während der Lagerung an Reinheit verlieren. Der Ausschluss von Luft führt zu keiner wesentlichen Verbesserung der Stabilität.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of Parvalbumin-Expressing Basket Terminals in Layer II of the Rat Medial Entorhinal Cortex
Berggaard N, et al.
eNeuro, 5(3) (2018)
Clinical Ophthalmology: Contemporary Perspectives - E-Book, 176-176 (2012)
Kim De Paepe et al.
PeerJ, 7, e6293-e6293 (2019-02-01)
Undigestible, insoluble food particles, such as wheat bran, are important dietary constituents that serve as a fermentation substrate for the human gut microbiota. The first step in wheat bran fermentation involves the poorly studied solubilization of fibers from the complex
Tatsuya Omotezako et al.
Scientific reports, 7, 44226-44226 (2017-03-11)
The maternal contribution to the oocyte cytoplasm plays an important role during embryogenesis because it is involved in early cell fate specification and embryonic axis establishment. However, screening projects targeting maternal factors have only been conducted in a limited number
Laura Navone et al.
Waste management (New York, N.Y.), 102, 149-160 (2019-11-05)
Textile waste presents a serious environmental problem with only a small fraction of products from the fashion industry collected and re-used or recycled. The problem is exacerbated in the case of post-consumer waste by the mixture of different natural and