SYNF811305N
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
Synonym(e):
Synthware F811305N, measuring flask, graduated flask
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F811305N
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Volumetric Flask, Heavy Wall,5mL, Class A, #13 glass stopper
Anwendung
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)