SRP6303
Apolipoprotein E aus Humanplasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ApoE
Allgemeine Beschreibung
Apolipoprotein E (ApoE) ist ein wichtiger Bestandteil aller Plasma-Lipoproteine. Die Konzentration von Apo E in normalem Plasma beträgt 5 mg/100 ml. Beachtliche Mengen an ApoE werden in der Leber und im Gehirn und geringere Mengen in nahezu jedem Organ produziert. Es liegt in Form von drei wichtigen Isoformen vor, E2, E3 und E4, die sich durch Substitution einer einzigen Aminosäure voneinander unterscheiden. Das Gen, das dieses Protein codiert, ist auf dem menschlichen Chromosom 19q13.32 lokalisiert.
Biochem./physiol. Wirkung
Apolipoprotein E (ApoE) wird als Ligand für Rezeptoren mit geringer Dichte eingesetzt und ist am Transport und an der Wiederverteilung von Cholesterin und sonstigen Lipiden beteiligt. Zu seinen sonstigen Funktionen zählen die Immunregulierung sowie die Modulation und Differenzierung des Zellwachstums. Es wird vermutet, dass Apo E an der Gewebereparatur beteiligt ist, da bei einer Verletzung und Regeneration der peripheren Nerven an entsprechender Stelle höhere Mengen dieses Proteins nachgewiesen werden. Eine mutante Form wird mit familiär bedingter Hyperlipoproteinämie Typ III in Verbindung gebracht. Neben der Erleichterung der Solubilisierung von Lipiden tragen diese Proteine zur Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität von Lipoproteinen bei, dienen als Liganden für Lipoprotein-Rezeptoren und regulieren die Aktivität von Enzymen, die am Lipidstoffwechsel beteiligt sind. Die Wechselwirkung zwischen ApoE und einem spezifischen ApoE-Rezeptor ermöglicht die Aufnahme von Chylomicron-Resten durch Leberzellen, einem wichtigen Schritt während des normalen Lipidstoffwechsels. Darüber hinaus bindet es an den Low Density Lipoprotein (LDL)-Rezeptor (apo B/E).
Physikalische Form
Eingefroren in 50 mM NH4HCO3, pH-Wert 8,0.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Genome-wide association study identifies a single major locus contributing to survival into old age; the APOE locus revisited.
Aging Cell, 10(4), 686-698 (2011)
Pathogenesis of type III hyperlipoproteinemia (dysbetalipoproteinemia). Questions, quandaries, and paradoxes.
Journal of Lipid Research, 40(11), 1933-1949 (1999)
Nature communications, 10(1), 1498-1498 (2019-04-04)
WNTs are lipid-modified proteins that control multiple functions in development and disease via short- and long-range signaling. However, it is unclear how these hydrophobic molecules spread over long distances in the mammalian brain. Here we show that WNT5A is produced
Apolipoprotein E isoforms and lipoprotein metabolism.
IUBMB Life, 66(9), 616-623 (2014)
Apolipoprotein E-low density lipoprotein receptor binding: study of protein-protein interaction in rationally selected docked complexes.
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 55(4), 874-884 (2004)