SRP2013
RNA Polymerase II Peptide
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
POLRA, RPB1, RPO2, RPOL2, hRPB220
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
RNA Polymerase II, C-terminal human, recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
~42.2 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
400 μg/mL
Farbe
clear colorless
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable