SRP0375
LOXL2 human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥86% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
LOR2, WS9-14, lysyl oxidase-like 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Assay
≥86% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
85 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
0.23 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... LOXL2(4017)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable