Wichtige Dokumente
SCJ4600046
CF™ 647 hydrazide
suitable for fluorescence
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
~2997 g/mol
Löslichkeit
H2O: soluble
ε (Extinktionskoeffizient)
240000 at 650 nm
Extinktionsverhältnis
A280/650 nm 0.03
Fluoreszenz
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable