SRP0356
GSK3β active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
glycogen synthase kinase 3 beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥80% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥500 pmol/min-μg
Mol-Gew.
73 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GSK3B(2932)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable