SRP0122
LSD1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Amine oxidase (flavin containing) domain 2 (AOF2), BRAF35-HDAC complex protein BHC110, KIAA0601, Lysine (K)-specific demethylase 1 (LSD1), Lysine-specific histone demethylase 1A (KDM1A)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
103 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... KDM1A(23028)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)