Wichtige Dokumente
SML3861
Methoxy-X04
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,4′-(1E,1′E)-2,2′-(2-Methoxy-1,4-phenylene)bis(ethene-2,1-diyl)diphenol, 4,4′-[(2-Methoxy-1,4-phenylene)di-(1E)-2,1-ethenediyl]bisphenol, MX04, MXO4, MeO-X04, MeO-XO4, MeX04, MeXO4, Methoxy-XO4, MethoxyX04, MethoxyXO4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, Faint yellow to dark orange
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable