Wichtige Dokumente
344101
Sigma-Aldrich
FSB
A fluorine analog of the amyloidophilic fluorescent probe BSB that crosses the blood-brain barrier and displays low toxicity.
Synonym(e):
FSB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H17FO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105331
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 200 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)\C=C\c3cc(c(cc3)O)C(=O)O)\C=C\c2cc(c(cc2)O)C(=O)O
InChIKey
DZXZHGCGNRRJEG-WMWQKROPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Fluor-Analog der amyloidophilen fluoreszierenden Sonde BSB (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-286895&;#124;[/islink]">;286895<;/A>;) durchquert die Blut-Hirn-Schranke und weist geringe Toxizität auf (LD50 >;80 mg/kg). Geeignet für die nicht-invasive Amyloid-Visualisierung in lebenden transgenen Tg2576-Mäusen mittels 19F und 1H-MRT. Ebenfalls nützlich zum Staining von Plaques und neurofibrillären Bündeln in Hirngewebeschnitten von Alzheimerpatienten mit höherer Sensitivität und reduziertem Hintergrund.
Ein Fluor-Analog der amyloidophilen fluoreszierenden Sonde BSB (Katalognr. 286895), das die Blut-Hirn-Schranke durchquert und geringe Toxizität aufweist (LD50 >;80 mg/kg). Geeignet für die nicht-invasive Amyloid-Visualisierung in lebenden transgenen Tg2576-Mäusen mittels 19F und 1H-MRT (Magnetresonanztomografie). Ebenfalls nützlich zum Staining von Plaques und neurofibrillären Bündeln in Hirngewebeschnitten von Alzheimerpatienten mit höherer Sensitivität und reduziertem Hintergrund.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Amyloidophile fluoreszierende Sonde
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Higuchi, M., et al. 2005. Nat. Neurosci.8, 527.
Sato, K., et al. 2004. Eur. J. Med. Chem.39, 573.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable