Wichtige Dokumente
SML3854
Potassium clavulanate cellulose (1:1)
≥97% (NMR)
Synonym(e):
(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1), Z-(3R,5R)-2-(β-Hydroxyethylidene)clavam-3-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (NMR)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable