Wichtige Dokumente
SML3734
AO-159
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,3,6,7-Tetramethyl 9-(4-methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylate, 9-(4-Methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylic acid 2,3,6,7-tetramethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable