Wichtige Dokumente
SML3571
GS-621763
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R,3R,4R,5R)-2-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2-cyano-5-((isobutyryloxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl bis(2-methylpropanoate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#C[C@@]1(C2=CC=C3C(N)=NC=NN32)O[C@@H]([C@H]([C@H]1OC(C(C)C)=O)OC(C(C)C)=O)COC(C(C)C)=O
InChI
1S/C24H31N5O7/c1-12(2)21(30)33-9-16-18(34-22(31)13(3)4)19(35-23(32)14(5)6)24(10-25,36-16)17-8-7-15-20(26)27-11-28-29(15)17/h7-8,11-14,16,18-19H,9H2,1-6H3,(H2,26,27,28)/t16-,18-,19-,24+/m1/s1
InChIKey
RVSSLHFYCSUAHY-JQGROFRJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)