Wichtige Dokumente
SML3446
VT107
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(l-(6-Aminopyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(6-Amino-2-pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT 107
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable