Wichtige Dokumente
SML3158
6-Methylflavon
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methyl-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methyl-2-phenyl-4H-chromen-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-11-7-8-15-13(9-11)14(17)10-16(18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChIKey
NOQJBXPAMJLUSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable