Wichtige Dokumente
H3780
2′-Hydroxyflavanone
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
SMILES String
Oc1ccccc1C2CC(=O)c3ccccc3O2
InChI
1S/C15H12O3/c16-12-7-3-1-5-10(12)15-9-13(17)11-6-2-4-8-14(11)18-15/h1-8,15-16H,9H2
InChIKey
KZKWCKFDCPVDFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)