Wichtige Dokumente
SML2872
EIDD-1931
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(oh)4Cyd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-(hydroxyamino)pyrimidin-2(1H)-one, 4-N-HO-Cyd, BHC, EIDD 1931, EIDD 2801 metabolite, EIDD-2801 metabolite, EIDD1931, EIDD2801 metabolite, N4-Hydroxycytidine, N4-OHcyd, N4OHcyd, NHC, beta-D-N4-Hydroxycytidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]2([c](nc(cc2)NO)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O6/c13-3-4-6(14)7(15)8(18-4)12-2-1-5(11-17)10-9(12)16/h1-2,4,6-8,13-15,17H,3H2,(H,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
XCUAIINAJCDIPM-XVFCMESISA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)