Wichtige Dokumente
SML2534
DJ-V-159
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N1,N3-Bis(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)isophthalamide, N1,N3-bis[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-Benzenedicarboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable