Wichtige Dokumente
SML2529
MDL-800
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Methyl 2-(N-(5-bromo-4-fluoro-2-methylphenyl)sulfamoyl)-5-(3,5-dichlorophenylsulfonamido)benzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable